Documentos Principais
AB2287
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Amyloid Fibrils, Amyloid Fibrils LOC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo LOC antifibrilas amiloides, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
Descrição geral
As proteínas monoméricas amiloides às vezes podem se oligomerizar em fibrilas amiloides destrutivas. Conformações amiloidogênicas de proteínas não relacionadas a doenças podem ser criadas por erros parciais de enovelamento ou desnaturação de proteínas. Na oligomerização em estado de doenças, a oligomerização amiloide extensa cria placas no tecido neural, o que está correlacionado com a sintomatologia de Alzheimer.
Especificidade
Este anticorpo reconhece epítopos genéricos comuns a muitas fibrilas amiloides e oligômeros fibrilares, mas não monômeros, oligômeros pré-fibrilares ou proteínas enoveladas de modo nativo.
Imunogênio
Fibrilas preparadas de polipeptídeo amiloide de ilhotas humanas.
Aplicação
Análise de dot blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou fibrilas amiloides em fibrilas e monômeros, mas não em oligonucleotídeos pré-fibrilares. Uma diluição de 1:5.000, conforme citado em Glabe C., et al. (2007) Mol Neurodegener 2, 18, mostra que a ligação com monômeros provavelmente não é específica e é um possível resultado da alta concentração de anticorpos primários.
Este anticorpo antifibrilas amiloides LOC é validado para uso em IP, IQ, IH, ELISA, WB, DB para a detecção de fibrilas amiloides LOC.
Qualidade
Avaliado por dot blot em monômeros, oligonucleotídeos pré-fibrilares e fibrilas.
Análise por dot blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou fibrilas amiloides em fibrilas e monômeros, mas não em oligonucleotídeos pré-fibrilares. Uma diluição de 1:5.000, conforme citado em Glabe C., et al. (2007) Mol Neurodegener 2, 18, mostra que a ligação com monômeros provavelmente não é específica e é um possível resultado da alta concentração de anticorpos primários.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Após o descongelamento, armazene a 4 °C em 0,02% de azida sódica.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Neuroinflammation and related neuropathologies in APPSL mice: further value of this in vivo model of Alzheimer's disease.
Loffler, T; Flunkert, S; Havas, D; Schweinzer, C; Uger, M; Windisch, M; Steyrer, E; Hutter-Paier, B
Journal of Neuroinflammation null
Juan Jose Ramos-Rodriguez et al.
Molecular neurobiology, 54(5), 3428-3438 (2016-05-15)
Age remains the main risk factor for developing Alzheimer's disease (AD) although certain metabolic alterations, including prediabetes and type 2 diabetes (T2D), may also increase this risk. In order to understand this relationship, we have studied an AD-prediabetes mouse model
Elin K Esbjörner et al.
Chemistry & biology, 21(6), 732-742 (2014-05-27)
Insight into how amyloid β (Aβ) aggregation occurs in vivo is vital for understanding the molecular pathways that underlie Alzheimer's disease and requires new techniques that provide detailed kinetic and mechanistic information. Using noninvasive fluorescence lifetime recordings, we imaged the formation
Deanna Price et al.
Biochemistry, 59(21), 1981-2002 (2020-05-10)
It is known that the humanin (HN) peptide binding to amyloid-β (Aβ) protects against its cytotoxic effects, while acetylcholinesterase (AChE) binding to Aβ increases its aggregation and cytotoxicity. HN is also known to bind the insulin-like growth factor binding protein-3
Rakez Kayed et al.
Molecular neurodegeneration, 2, 18-18 (2007-09-28)
Amyloid-related degenerative diseases are associated with the accumulation of misfolded proteins as amyloid fibrils in tissue. In Alzheimer disease (AD), amyloid accumulates in several distinct types of insoluble plaque deposits, intracellular Abeta and as soluble oligomers and the relationships between