T1892
Thioflavine S
Practical grade, powder
Sinônimo(s):
Direct Yellow 7
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Thioflavine S, practical grade
grau
practical grade
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
light beige to dark beige, to Dark Brown
solubilidade
ethanol: water (1:1): 1 mg/mL
λmax
360-380
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?