Key Documents
201871
Sigma-Aldrich
Direct yellow 27
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H20N4Na2O9S3
Número CAS:
Peso molecular:
662.62
Número do índice de cores:
13950
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
powder
Nível de qualidade
λmax
393 nm
ε (coeficiente de extinção)
53000-57000 at 224-230 nm in water at 0.02 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)C(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)-c3nc4ccc(C)c(c4s3)S([O-])(=O)=O)=C(/C)O
InChI
1S/C25H22N4O9S3.2Na/c1-13-8-10-18-22(23(13)41(35,36)37)39-25(27-18)15-9-11-17(20(12-15)40(32,33)34)28-29-21(14(2)30)24(31)26-16-6-4-5-7-19(16)38-3;;/h4-12,30H,1-3H3,(H,26,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b21-14-,29-28+;;
chave InChI
VHKQQPDOJAIOKS-NOBNIHJLSA-L
Descrição geral
As a direct dye, Direct Yellow 27 is an acid dye with large molecules that will bind to cellulose fibers directly. It is mono azo dye with good light fastness.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5