D2535
Direct Blue 15
suitable for Histopaque® system, Powder
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Direct Blue 15, suitable for Histopaque® system, suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
descrição
suitable for Histopaque® system
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, ~44%
cor
dark blue
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear, blue
adequação
suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-25-9-15(3-5-23(25)37-39-31-27(59(49,50)51)11-17-7-19(57(43,44)45)13-21(35)29(17)33(31)41)16-4-6-24(26(10-16)56-2)38-40-32-28(60(52,53)54)12-18-8-20(58(46,47)48)14-22(36)30(18)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
OLSOUGWNONTDCK-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)