B1064
Cibacron Blue 3G-A
Dye content ≥55 %, Powder
Sinônimo(s):
Cibacron Blue; 1-amino-4-[4-[[4-chloro-6-(2-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cibacron Blue 3G-A, Dye content ≥55 %
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥55%
cor
dark blue
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, blue
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4ccccc4S(O)(=O)=O)n3)c(c2)S(O)(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3/c30-27-35-28(33-16-7-3-4-8-19(16)49(40,41)42)37-29(36-27)34-17-10-9-13(11-20(17)50(43,44)45)32-18-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(18)25(38)14-5-1-2-6-15(14)26(23)39/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37)
chave InChI
YKCWQPZFAFZLBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)