244813
Reactive Blue 4
Dye content 35 %
Sinônimo(s):
1-Amino-4-[3-(4,6-dichlorotriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]anthraquinone-2-sulfonic acid, Procion® blue MX-R
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 35%
λmax
595 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
chave InChI
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... P2rx1(25505)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?