404365
Procion® Red MX-5B
Dye content 40 %
Sinônimo(s):
Reactive red 2
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 40%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
538 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2)c(cc3cc(cc(Nc4nc(Cl)nc(Cl)n4)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H12Cl2N6O7S2.2Na/c20-17-23-18(21)25-19(24-17)22-12-8-11(35(29,30)31)6-9-7-13(36(32,33)34)15(16(28)14(9)12)27-26-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,22,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b27-26+;;
chave InChI
XWZDJOJCYUSIEY-YOYNBWDYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)