Documentos Principais
33267
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
306.27
Beilstein:
1716449
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (KT)
Formulário
powder
pf
~250 °C (dec.)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
chave InChI
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)