D1133
Ácido dietilenotriaminapentaacético
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-[bis(carboximetil)amino]etil)glicina, DETAPAC, DTPA, Penta(carboximetil)dietilenotriamina, Ácido (carboximetilimino)bis(etilenonitrilo)tetracético, Ácido pentético
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
powder
pf
219-220 °C (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
chave InChI
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?