PHR2645
Ácido dietilenotriaminapentaacético
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-[bis(carboximetil)amino]etil)glicina, DETAPAC, DTPA, Penta(carboximetil)dietilenotriamina, Ácido (carboximetilimino)bis(etilenonitrilo)tetracético, Ácido pentético
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1505506
família API
pentetic acid
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
pf
219-220 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
chave InChI
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)