Key Documents
A3144
Sigma-Aldrich
Azometina-H
~95%
Sinônimo(s):
Ácido 4-hidroxi-5-(2-hidroxibenzilideno amino)-naftaleno-2,7-dissulfônico, Ácido 4-hidroxi-5-(saliciliden oamino)-2,7-naftaleno dissulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
445.40 (anhydrous basis)
Beilstein:
4100175
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
~95%
Nível de qualidade
forma
powder
solubilidade
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange
λmax
340-344 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
chave InChI
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Descrição geral
Azomethine-H is used as a color development agent. It is used for the determination of boron, mainly in soil samples.
Aplicação
Azomethine-H monosodium salt hydrate has been used for the colorimetric determination of boron in soil and plants.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jones JB
Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis (2001)
On-line generation and hydrolysis of methyl borate for the spectrophotometric determination of boron in soil and plants with azomethine-H.
Carrero P, et al.
Talanta, 68, 374-374 (2005)