Documentos Principais
1.11962
Supelco
Azometina H
GR for analysis (reagent for the determination of boron)
Sinônimo(s):
Azometina H
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12NNaO8S2
Número CAS:
Peso molecular:
445.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
227-698-1
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1)N\C=C3/C=CC=CC/3=O)c(cc(c2)[S](=O)(=O)[O-])O.O.[H+]
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,18,20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b10-9+;;
chave InChI
BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Aplicação
  • Produção de etanol e álcoois′ superiores em culturas fúngicas e bacterianas laboratoriais e significância para amostras forenses.: Este estudo investiga a produção microbiana de etanol e álcoois superiores, incluindo o 1-propanol, destacando seus papéis na ciência forense para identificar alterações bioquímicas post-mortem (Boumba et al., 2024).
  • Análise de entalpias em excesso dos componentes do biocombustível: Sistemas de álcool-óleo de girassol.: Este estudo fornece uma análise termodinâmica de misturas de biocombustível envolvendo 1-propanol, otimizando o conteúdo energético e a estabilidade em recursos energéticos renováveis (Golikova et al., 2024).
Nota de análise
Identidade (espectro IV): em conformidade
Absortividade esp. A 1%/1 cm (236 nm; 0,05%; 1 cm; solução-tampão pH 5,1): ≥ 1200
Perda na secagem (105 °C): ≤ 2,0%
Adequação para fotometria (determinação de boro): em conformidade
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3