234610
Congo Red, High Purity
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates.
Sinônimo(s):
Congo Red, High Purity, 3,3ʹ-[(1,1ʹ-Biphenyl)-4,4ʹ-diylbis(azo)]bis(4-amino-1-naphthalenesulfonic Acid) 2Na
descrição
Merck USA index - 14, 2498
Ensaio
≥75% dye basis
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
rust
solubilidade
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Khurana, R., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22715.
Fezoui, Y., et al. 2000. Amyloid7, 166.
Fezoui, Y., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 1095.
Kramport, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 855.
Kuner, P., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 1673.
Caspi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 3484.
Caughey, B., and Race, A.E. 1992. J. Neurochem.59, 768.
Taylor, D.L., et al. 1974. J. Histochem. Cytochem.22, 1105.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3