MAB2166
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1HU-4C8
Sinônimo(s):
Huntingtin, Huntington′s Disease Protein, HD Protein
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Huntingtin Protein Antibody, a.a. 181-810, clone 1HU-4C8, ascites fluid, clone 1HU-4C8, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1HU-4C8, monoclonal
reatividade de espécies
rat, rabbit
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, human, hamster, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used on ELISA.
Immunohistochemistry:
A 1:500-1:5,000 dilution from a previous lot was used on frozen and microwave oven treated paraffin sections (human tissue).
Immunocytochemistry:
1:500-1:5,000 on a previous lot was used on transfected cells.
Immunoprecipitation:
A 1:500-1:5,000 dilution of a previous lot was used on immunoprecipitation.
Western blot:
1:500-1:5,000. Should detect a band migrating at approximately 350-400 kDa by Western blot (Nature Genetics 10:104-110.).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected huntingtin protein on 10 μg of rat brain lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Normal human cerebral cortex lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2