MABN2427
Anti-polyQ specific Antibody, clone MW1
clone MW1, from mouse
Sinônimo(s):
Htt mutant, PolyQ-Htt, Clone MW1, Atrophin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MW1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATN1(1822)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected expanded polyQ repeats in Immunohistochemistry applications (Ko, J., et. al. (2001). Brain Res Bull. 56(3-4):319-29).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected expanded polyQ repeats in Immunocytochemistry applications (Legleiter, J., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(32):21647-58).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected expanded polyQ repeats in Htt in 10 µg of mouse brain tissue lysate. It does not react with normal Htt.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1