Documentos Principais
AB9234
Sigma-Aldrich
Anticorpo antioligômero amiloide, αβ,oligomérico
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-oligomer
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, eukaryotes, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
As proteínas monoméricas amiloides às vezes podem se oligomerizar em fibrilas amiloides destrutivas. Conformações amiloidogênicas de proteínas não relacionadas a doenças podem ser criadas por erros parciais de enovelamento ou desnaturação de proteínas. Na oligomerização em estado de doenças, a oligomerização amiloide extensa cria placas no tecido neural, o que está correlacionado com a sintomatologia ’de Alzheimer.
Especificidade
Reconhece o oligômero amiloide. O anticorpo reconhece todos os tipos de oligômeros amiloides. O anticorpo parece reconhecer um epítopo da espinha dorsal do peptídeo que é comum aos oligômeros amiloides, mas não é encontrado em proteínas nativas, monômeros amiloidogênicos ou fibrilas amiloides maduras. Esse anticorpo foi chamado de A11.
Imunogênio
Epítopo: Oligomérico
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica:
Uma concentração de 1:1.000-1:10.000 foi usada em um lote anterior.
Imunoprecipitação:
Uma concentração de 1:1.000 foi usada em um lote anterior. O tampão de lise celular sugerido é o RIPA. O agente de captura sugerido são as esferas magnéticas (Dynabeads). Polipeptídeo de co-precipitação conhecido: Beta amiloide, oligômeros de alfa-sinucleína.
ELISA (direto):
Um lote anterior deste anticorpo foi usado em ELISA.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antioligômero amiloide, αβoligomérico é um anticorpo contra oligômero amiloide para uso em ELISA, IF, IH, IH(P), IP & WB.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de Western blot:
A diluição de 1:500 desse anticorpo detectou o OLIGÔMERO AMILOIDE em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
forma física
Não purificado
Soro de coelho. Não contém conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Cérebro
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Clustering and internalization of toxic amylin oligomers in pancreatic cells require plasma membrane cholesterol.
Trikha, S; Jeremic, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Hsp104 catalyzes formation and elimination of self-replicating Sup35 prion conformers.
Shorter, James and Lindquist, Susan
Science (New York, N.Y.), 304, 1793-1797 (2004)
Kaolin-induced chronic hydrocephalus accelerates amyloid deposition and vascular disease in transgenic rats expressing high levels of human APP.
Silverberg, GD; Miller, MC; Pascale, CL; Caralopoulos, IN; Agca, Y; Agca, C; Stopa, EG
Fluids and Barriers of the Cns null
Toxic prefibrillar ?-synuclein amyloid oligomers adopt a distinctive antiparallel ?-sheet structure.
Celej, Maria Soledad, et al.
The Biochemical Journal, 443, 719-726 (2012)
Inhibition of Alzheimer's amyloid toxicity with a tricyclic pyrone molecule in vitro and in vivo.
Hyun-Seok Hong,Sandeep Rana,Lydia Barrigan,Aibin Shi,Yi Zhang,Feimeng Zhou,Lee-Way Jin,Duy H Hua
Journal of Neurochemistry null