Documentos Principais
AB5078P
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo anti-beta-amiloide 1-42, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
chicken, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
As placas cerebrais e vasculares associada à doença de′Alzheimer (DA) são compostas principalmente por peptídeos beta-amiloide (Ab). O peptídeo Ab é derivado da clivagem da proteína precursora amiloide (APP) e seu comprimento varia de 39 a 43 aminoácidos. Os peptídeos Ab [1-40], Ab [1-42] e Ab [1-43] são resultantes da clivagem da APP após os resíduos 40, 42 e 43, respectivamente. A clivagem ocorre por gama-secretase durante a última etapa do processamento da APP. Os peptídeos Ab [1-40], [1-42] e [1-43] são componentes fundamentais das placas e emaranhados que ocorrem na DA. Esses anticorpos Ab e peptídeos foram desenvolvidos como ferramentas para elucidar a biologia da DA.
Especificidade
Reconhece beta-amiloide 1-42. O anticorpo não apresenta reatividade apreciável com beta-amiloide 1-40, conforme detectado por ELISA.
Uma das etapas mais importantes e iniciais que causa perda de memória e cognição na doença de’Alzheimer (DA), envolve a clivagem proteolítica da proteína precursora de amiloide (APP, cromossomo 21) liberando peptídeos curtos de 40, 42 & 43 aminoácidos (beta-amiloide 1-40, 1-42 e 1-43). A polimerização da beta-amiloide e subsequente depósito neuronal (amiloide) leva à degeneração dos neurônios envolvidos na memória e na cognição.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Sequência peptídica de seis aminoácidos do terminal C da beta-amiloide humana 1-42.
Aplicação
Anticorpo antiBbeta-amiloide 1-42 é um anticorpo contra beta-amiloide 1-42 para uso em ELISA, IH, IH(P) e WB.
Análise imuno-histoquímica (parafina):
Western Blot:
Foram utilizados 1-10 µg/ml de um lote anterior. (Técnica de quimioluminescência).
ELISA:
Foi utilizado 1:10.000-1:100.000 de um lote anterior usando 50-100 ng de peptídeo de imunógeno/poço.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imuno-histoquímica (parafina) em cérebro com doença de Alzheimer.
Análise imuno-histoquímica (parafina):
Coloração de beta-amiloide (n.º do catálogo AB5078P) em cérebro com doença de Alzheimer. Tecido pré-tratado com citrato, pH 6,0. O anticorpo foi diluído na proporção de 1:35, usando detecção IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade é observada como coloração em depósitos de placas (marrom) ou como deposição de amiloide vascular cerebral nas paredes dos vasos sanguíneos (marrom).
forma física
Anticorpo policlonal purificado de coelho em tampão líquido contendo PBS com 0,1% de BSA.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
′Tecido cerebral da doença de Alzheimer, extratos de tecido total do cérebro de camundongos. C03-801.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Neuroglobin attenuates beta-amyloid neurotoxicity in vitro and transgenic Alzheimer phenotype in vivo.
Khan, AA; Mao, XO; Banwait, S; Jin, K; Greenberg, DA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Accumulation of intraneuronal ?-amyloid 42 peptides is associated with early changes in microtubule-associated protein 2 in neurites and synapses.
Takahashi, RH; Capetillo-Zarate, E; Lin, MT; Milner, TA; Gouras, GK
Testing null
Nicotinic receptor agonists and antagonists increase sAPPalpha secretion and decrease Abeta levels in vitro.
M Mousavi,E Hellstrom-Lindahl
Neurochemistry International null
Mitochondrial dihydrolipoyl succinyltransferase deficiency accelerates amyloid pathology and memory deficit in a transgenic mouse model of amyloid deposition.
M Dumont, DJ Ho, NY Calingasan, H Xu, G Gibson, MF Beal
Free radical biology & medicine null
N-iminoethyl-L-lysine improves memory and reduces amyloid pathology in a transgenic mouse model of amyloid deposition.
M Dumont, E Wille, NY Calingasan, C Nathan, M Flint Beal, MT Lin
Neurochemistry International null