A8326
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-β-Amyloid Protein (1-40) antibody produced in rabbit, whole antiserum
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human Alzheimer’s disease (AD) brain tissue
indirect ELISA: 1:4000-1:8000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemical localization of Aβ peptides
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- focused ultrasound-microbubble enhanced antibody delivery (FUS-MB)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rabbit Anti-β-Amyloid Protein (1-40) antibody does not stain control sections of normal brain tissues.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?