ABN240
Anti-Amyloid, β 1-40, aβ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, 1.N-APP2.Soluble APP-alpha, S-APP-alpha3.Soluble APP-beta, S-APP-beta4.C995.Beta-amyloid protein 42, Be
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: A representative lot detected Amyloid, B 1-40 in ELISA (Direct).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Amyloid, B 1-40 on 10 µg of human Alzheimer brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human Alzhiemer brain tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1