Documentos Principais
SCC067
Sigma-Aldrich
Linha de mastócitos humanos HMC-1.1
Human
Sinônimo(s):
HMC-1 cell line
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Nome do produto
Linha de mastócitos humanos HMC-1.1, HMC-1.1 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses the V560G KIT mutation.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
A linhagem celular HMC-1 foi estabelecida a partir de um paciente com leucemia de mastócitos. As células HMC-1 são amplamente utilizadas em estudos da função dos mastócitos humanos porque exibem muitas características-chave dos mastócitos teciduais, como expressão de histamina, triptase, heparina e perfil antigênico de superfície celular semelhante (1,2). O receptor tirosina quinase KIT é expresso em mastócitos e desempenha um papel importante na proliferação, função e sobrevivência dos mastócitos. Mutações ativadoras no KIT têm sido associadas ao crescimento desregulado de mastócitos e estão associadas a mastocitose e mastocitose sistêmica. Duas mutações pontuais de ativação no KIT foram relatadas na linhagem celular HMC-1 (3). Ambas as mutações convertem o receptor em um estado constitutivamente tirosina fosforilado e ativo, levando à proliferação independente do fator de crescimento.
1. Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1. Scand. J. Immunol 39: 489-498.
2. Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene. Immunology 108: 89-97.
3. Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product. J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
HMC-1.1 (HMC-1(560)) e HMC-1.2 (HMC-1(560.816)) são duas sublinhagens variantes da linhagem celular HMC-1 (2). O HMC-1.1 possui a mutação V560G, mas não a mutação D816V. O HMC-1.2 possui as mutações V560G e D816V e exibe uma taxa proliferativa mais alta que o HMC-1.1. Foi sugerido que o maior potencial proliferativo do HMC-1.2 pode ser atribuído à mutação D816V.
Descrição de linhagem celular
Células cancerígenas
Aplicação
Categoria de pesquisa
Inflamação & Imunologia
Câncer
Este produto destina-se à venda e é vendido unicamente a instituições acadêmicas para uso em pesquisa acadêmica interna de acordo com os termos do “Contrato de uso acadêmico”, conforme detalhado na documentação do produto. Para obter informações sobre qualquer outro uso, entre em contato pelo e-mail licensing@emdmillipore.com.
Qualidade
• Cada frasco contém ≥ 1 × 106 células viáveis.
• As células são testadas por PCR e são negativas para os vírus HPV-16, HPV-18, vírus das hepatites A, B e C, bem como HIV-1 e 2.
• As células são negativas para contaminação por micoplasma.
• Cada lote de células é genotipado por análise de repetições curtas em tandem (do inglês, STR) para verificar a identidade única da linhagem celular.
Armazenamento e estabilidade
Armazene em nitrogênio líquido. As células podem ser cultivadas por pelo menos 10 repicagens após o descongelamento inicial sem afetar significativamente a expressão e funcionalidade do marcador celular.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2