MABN639
Anti-Amyloid βA4, clone 1E8 (Amino Terminus) Antibody
clone 1E8, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E8, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Western Blotting. (Wiltfang, et al. 2001; Serneels, et al. 2009; Maler, et al. 2007).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Immunoprecipitation. (Wiltfang, et al. 2001; Maler, et al. 2007).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid βA4 in human Alzheimer′s brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Avoid repeated freeze / thaw cycles.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1