Documentos Principais
AB5074P
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antiamiloide, β 1- 40, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
As placas cerebrais e vasculares associada à doença de′Alzheimer (DA) são compostas principalmente por peptídeos beta-amiloide (Ab). O peptídeo Ab é derivado da clivagem da proteína precursora amiloide (APP) e seu comprimento varia de 39 a 43 aminoácidos. Os peptídeos Ab [1-40], Ab [1-42] e Ab [1-43] são resultantes da clivagem da APP após os resíduos 40, 42 e 43, respectivamente. A clivagem ocorre por gama-secretase durante a última etapa do processamento da APP. Os peptídeos Ab [1-40], [1-42] e [1-43] são componentes fundamentais das placas e emaranhados que ocorrem na DA. Esses anticorpos Ab e peptídeos foram desenvolvidos como ferramentas para elucidar a biologia da DA.
Especificidade
Reconhece beta-amiloide 1-40. Uma das etapas mais importantes e iniciais que causa perda de memória e cognição na doença de′Alzheimer (DA), envolve a clivagem proteolítica da proteína precursora de amiloide (APP, cromossomo 21) liberando peptídeos curtos de 40, 42 & 43 aminoácidos (beta-amiloide 1-40, 1-42 e 1-43). A polimerização da beta-amiloide e subsequente depósito neuronal (amiloide) leva à degeneração dos neurônios envolvidos na memória e na cognição. O peptídeo imunogênico apresenta homologia com beta-amiloide 1-28 e beta-amiloide 12-28. Nenhuma reatividade cruzada é observada com CGRP.
Imunogênio
Sequência peptídica de 7 aminoácidos do terminal C do beta-amiloide humano 1-40.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo anti-amiloide, β 1-40 é validado para uso em ELISA, IH, WB para a detecção de amiloide.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Western blot: 1-10 μg/ml (técnica de quimioluminescência)
Imuno-histoquímica: 10-50 μg/ml usando formalina ou paraformaldeído fixou tecido cerebral de′Alzheimer.
ELISA: 1:10.000-1:100.000 (50-100 ng de peptídeo de imunógeno/poço)
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Imunoglobulina purificada por afinidade. Líquido em PBS com 0,1% de BSA, sem conservante.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a –20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Dendritic spine density, morphology, and fibrillar actin content surrounding amyloid-? plaques in a mouse model of amyloid-? deposition.
Kirkwood, CM; Ciuchta, J; Ikonomovic, MD; Fish, KN; Abrahamson, EE; Murray, PS; Klunk, WE; Sweet, RA
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology null
Combined treatment with a BACE inhibitor and anti-A? antibody gantenerumab enhances amyloid reduction in APPLondon mice.
Jacobsen, H; Ozmen, L; Caruso, A; Narquizian, R; Hilpert, H; Jacobsen, B; Terwel et al.
The Journal of Neuroscience null
Sylvia E Perez et al.
The Journal of comparative neurology, 521(18), 4318-4338 (2013-07-25)
The two major histopathologic hallmarks of Alzheimer's disease (AD) are amyloid beta protein (Aβ) plaques and neurofibrillary tangles (NFT). Aβ pathology is a common feature in the aged nonhuman primate brain, whereas NFT are found almost exclusively in humans. Few
The alpha5beta1 integrin mediates elimination of amyloid-beta peptide and protects against apoptosis.
Matter, M L, et al.
The Journal of cell biology, 141, 1019-1030 (1998)
Denise W Ng et al.
Human pathology, 64, 191-197 (2017-02-06)
Amyloid-β-related angiitis (ABRA) is a rare complication of cerebral amyloid angiopathy in which amyloid-β deposition in the leptomeningeal and cortical vessels is associated with vasculitis characterized by transmural lymphohistiocytic, often granulomatous, inflammation. Patients usually present with acute to subacute cognitive