AB1779
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
BDNF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BDNF(627)
Categorias relacionadas
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: Rat and human. Other species not yet tested. It is likely that the antibody will also work on mouse and porcine due to sequence homology.
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting:1:1,000; we recommend preparing the BDNF samples for western blot by the method of Katoh-Semba (1997) because BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. Homogenates are then sonicated and centrifuged at 46K x g for 30 minutes at 4C.
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes BDNF, but not other neurotrophins.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado