Documentos Principais
CYT306
Sigma-Aldrich
Rat/Human Brain Derived Neurotrophic Factor ELISA Kit
measures and quantifies BDNF levels in serum, plasma, cell culture supernatent or tissue homogenate
Sinônimo(s):
BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nome do produto
Fator neurotrófico derivado de cérebro ChemiKine, ELISA sanduíche, This ChemiKine Brain Derived Neurotrophic Factor, Sandwich ELISA is used to measure & quantify BDNF levels in Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
ChemiKine
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... BDNF(627)
Descrição geral
O kit para fator neurotrófico derivado do cérebro (do inglês, BDNF) ChemiKine é um imunoensaio enzimático sanduíche (EIA) que mede BDNF. O kit mede BDNF de seres humanos e ratos.
Princípio do teste:
Com o sistema de ensaio para BDNF ChemiKine, os anticorpos policlonais de coelho gerados contra o BDNF humano são revestidos sobre uma microplaca e usados para capturar o BDNF de uma amostra. Os anticorpos monoclonais de camundongo específicos para BDNF e conjugados com biotina detectam o BDNF capturado. Após a adição de estreptavidina conjugada com enzima, substrato e solução de parada, a quantidade de BDNF é determinada. A curva padrão demonstra uma relação direta entre a densidade óptica (DO) e a concentração de BDNF: ou seja, quanto maior for a DO, maior será a concentração de BDNF na amostra.
Aplicação:
O kit para BDNF ChemiKine foi projetado para medir a quantidade de BDNF em sobrenadantes de cultura celular, em homogeneizados de tecido e amostras de fluidos biológicos (soro, plasma e sem soro) de seres humanos e ratos. São fornecidos reagentes suficientes neste kit para duas placas de imunoensaio de 96 poços. Recomenda-se a análise de poços em duplicata para amostras e padrões.
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este ELISA sanduíche para fator neurotrófico derivado do cérebro ChemiKine é usado para medir e quantificar os níveis de BDNF em pesquisas em neurociência.
Usado para detectar/quantificar: BDNF
Componentes
Placa de ELISA para BDNF ChemiKine: (N.º do item 60238) Duas imunoplacas de 96 poços pré-revestidas com anticorpo policlonal antiBNDF humano de coelho, seladas em bolsas de alumínio.
Concentrado do tampão de lavagem: (N.º do item 60245) Um frasco de 100 ml (10X) de concentrado.
Diluente de padrão/amostra: (N.º do item 60240) Um frasco de 60 ml (pronto para uso).
Padrão de BDNF (recombinante humano): (N.º do item 60237) Dois frascos-ampolas (liofilizados).
Anticorpo monoclonal antiBDNF humano biotinilado de camundongo: (N.º do item 60583) Um frasco-ampola de 25 μl.
Conjugado de estreptavidina-enzima: (N.º do item 60582) Um frasco-ampola de 50 ml de estreptavidina conjugada com HRP.
Solução de TMB/E: (N.º do item 60096) Dois frascos de 10 ml de uma solução pronta para uso de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina em um tampão exclusivo com acentuador.
Solução de parada (N.º do item 60260): um frasco de 22 ml de uma solução de HCl.
Armazenamento e estabilidade
Precauções:
· O tampão de lavagem e o tampão de amostra contêm timerosal. O timerosal é altamente tóxico por inalação, em contato com a pele ou se ingerido. O timerosal é um possível agente mutagênico e deve ser devidamente manuseado.
· As instruções fornecidas foram projetadas para otimizar o desempenho do kit. O não cumprimento das instruções pode resultar em um desempenho abaixo do ideal do kit e em falha em produzir dados precisos.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite a Biblioteca de Documentos
Ward T Plunet et al.
Experimental neurology, 213(1), 28-35 (2008-07-01)
Spinal cord injury typically results in limited functional recovery. Here we investigated whether therapeutic dietary restriction, a multi-faceted, safe, and clinically-feasible treatment, can improve outcome from cervical spinal cord injury. The well-established notion that dietary restriction increases longevity has kindled
Ana González-Pinto et al.
International clinical psychopharmacology, 25(4), 241-245 (2010-06-24)
Some preclinical and postmortem studies suggest that the effects of atypical antipsychotics could be mediated by brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Olanzapine is an atypical antipsychotic with shown efficacy in psychosis treatment. The aim of this study was to compare plasma
Mia H Greisen et al.
Journal of neuroscience research, 79(6), 772-778 (2005-02-04)
Repeated maternal separation of rat pups during the early postnatal period may affect brain-derived neurotrophic factor (BDNF) or neurons in brain areas that are compromised by chronic stress. In the present study, a highly significant increase in hippocampal BDNF protein
Sandra Rojas Vega et al.
Brain research, 1121(1), 59-65 (2006-10-03)
The effect of short-term aerobic exercise and a following ramp incremental cycle ergometry to exhaustion on the acute response of the serum concentrations of brain derived neurotrophic factor (BDNF) and cortisol (COR) was examined in 8 healthy male athletes. Venous
Anelise Schifino Wolmeister et al.
PloS one, 15(1), e0227441-e0227441 (2020-01-09)
Preoperative patients' vulnerabilities such as physical, social, and psychological are implicated in postoperative pain variability. Nevertheless, it is a challenge to analyze a patient's psychological profile in the preoperative period in a practical and consistent way. Thus, we sought to