Documentos Principais
B3795
Sigma-Aldrich
Fator neurotrófico derivado do cérebro
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Abrineurina, BDNF
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~27 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.00 EU/μg Endotoxin level
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
O fator neurotrópico derivado do cérebro (BDNF) é um membro da família da neurotrofina de fatores de crescimento que inclui NGF, NT-3 e NT-4. Todas as neurotrofinas têm seis resíduos de cisteína conservados e compartilham uma identidade de sequência de 55% no nível dos aminoácidos. O BDNF demonstrou aumentar a sobrevida e a diferenciação de várias classes de neurônios in vitro, incluindo da crista neural e os neurônios sensoriais derivados do placode, neurônios dopaminérgicos na substância negra, neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal, neurônios do hipocampo e células ganglionares da retina.1 O BDNF é expresso dentro dos gânglios periféricos e não se restringe aos campos-alvo neuronais, levantando a possibilidade de o BDNF ter efeito parácrino ou até mesmo autócrino sobre os neurônios, bem como sobre células não neuronais.
A forma ativa da proteína humana recombinante do BDNF (27 kDa) é um dímero formado por duas subunidades de 119 aminoácidos idênticas unidas por fortes interações hidrofóbicas
Aplicação
A proteína humana recombinante do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) foi usada como um suplemento em vários tipos de meios de cultura.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é um membro de 13,6 kDa (ou dímero de 27,2 kDa) da família da neurotrofina. O BDNF tem sequências de aminoácidos idênticas em humanos, camundongos e suínos com total reatividade cruzada. O BDNF é importante no desenvolvimento e manutenção das populações neuronais dentro do sistema nervoso central ou de células diretamente associadas a ele. O BDNF demonstrou aumentar a sobrevida e a diferenciação de várias classes de neurônios in vitro, incluindo da crista neural e os neurônios sensoriais derivados do placode, neurônios dopaminérgicos na substância negra, neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal, neurônios do hipocampo e células ganglionares da retina.
forma física
liofilizado proveniente de uma solução com BSA estéril, filtrada em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
A atividade biológica é determinada por sua capacidade de estimular a proliferação de células de neuroblastoma humanas, SH-SY5Y.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y Benninger et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 10(3), 330-341 (2000-07-08)
We report here that neural transplantation of in vitro-differentiated embryonic stem (ES) cells provides a versatile strategy for gene transfer into the central nervous system. ES cells were subjected to an optimized in vitro differentiation protocol to obtain embryoid bodies.
Lisa Oliver et al.
Stem cells and development, 21(15), 2779-2788 (2012-04-24)
Autophagy plays an important role in homeostasis, development, and disease, functioning both as a survival and cell death pathway. However, despite its importance in cell physiology, there is little information about the role of autophagy in stem cells and, in
Bo Tian et al.
Nature cell biology, 11(2), 211-218 (2009-01-20)
The phosphatidylinositol-3-kinase-like kinase ATM (ataxia-telangiectasia mutated) has a central role in coordinating DNA damage responses, including cell-cycle checkpoint control, DNA repair and apoptosis. Mutations of ATM cause a spectrum of defects ranging from neurodegeneration to cancer predisposition. However, the mechanism
Hao-Ran Wang et al.
Neuroscience bulletin, 37(5), 597-610 (2021-04-27)
Mesocorticolimbic dopaminergic (DA) neurons have been implicated in regulating nociception in chronic pain, yet the mechanisms are barely understood. Here, we found that chronic constructive injury (CCI) in mice increased the firing activity and decreased the KCNQ channel-mediated M-currents in
W Sun et al.
Neuroscience, 164(4), 1854-1866 (2009-09-26)
Cochlear spiral ganglion neurons (SGN) provide the only pathway for transmitting sound evoked activity from the hair cells to the central auditory system. Neurotrophic factor 3 (NT-3) and brain derived neurotrophic factor (BDNF) released from hair cells and supporting cells
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.