AB1534SP
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
BDNF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BDNF(627)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1-10 μg/mL. BDNF is not easily extracted in standard buffers. Dissected tissues should be homogenized in 10 volumes of 100mM phosphate buffer containing 1mM EDTA, 2M guanidine hydrochloride (pH7.2), and three protease inhibitors, 10mM N-ethylmaleimide, 0.36mM pepstatin, and 1mM PMSF. Homogenates are then sonicated and centrifuged at 46K x g for 30 minutes at 4°C. BDNF migrates as 18 kDa, with a homodimer at ~27-30 kDa.
ELISA (one-site): 1-10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3