AB1534
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
adequação
not suitable for activity/function inhibition
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BDNF(627)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:1000-1:2000 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry (see suggested protocol).
ELISA:
1:1000-1:2000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Bioassay:
Does not inhibit BDNF biological activity.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected BDNF on 10 µg of mouse brain lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash