Documentos Principais
E49304
Sigma-Aldrich
4-Ethyl-3-thiosemicarbazide
97%
Sinônimo(s):
1-Amino-3-ethylthiourea, 3-Amino-1-ethylthiourea, 4-Ethylthiosemicarbazide, 4-Ethylthiosemicarbizide, 4-N-Ethyl-3-thiosemicarbazide, 4-N-Ethylthiosemicarbazide, Ethylthiosemicarbazide, N-Ethylhydrazinecarbothioamide, N-Ethylthiosemicarbazide, N1-Ethylthiosemicarbazide
About This Item
Fórmula linear:
C2H5NHCSNHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
119.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
82-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCNC(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-2-5-3(7)6-4/h2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
chave InChI
SKYYTGUCWARUCL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Tara F Tahir et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(11), 14968-14982 (2012-12-04)
A flow injection analysis (FIA) incorporating a thiosemicarbazone-based coated wire electrode (CWE) was developed method for the determination of mercury(II). A 0.1 M KNO(3) carrier stream with pH between 1 and 5 and flow rate of 1 mL·min(-1) were used
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E49304-5G
E49304-25G4061832425801
E49304-500G