89050
Thiosemicarbazide
puriss. p.a., 98%
Sinônimo(s):
Thiocarbamoyl hydrazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
resíduo de ignição
≤0.08% (as SO4)
pf
180-183 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
amine
hydrazine
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
chave InChI
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?