About This Item
Fórmula linear:
H2NCSN(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
105.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
173-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(N)C(N)=S
InChI
1S/C2H7N3S/c1-5(4)2(3)6/h4H2,1H3,(H2,3,6)
chave InChI
IIGQLQZSWDUOBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The rate constant for dihydroxy intermediate formation from 2-methyl-3-thiosemicarbazide was studied.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Reaction between various benzaldehydes and phenylhydroxylamine: special behaviour compared with other amines.
Brighente IM, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1861-1864 (1991)
Synthesis and characterization of new amino acyl-4-thiazolidones.
Leite ACL, et al.
Quimica nova, 30(2), 284-286 (2007)
Franco Bisceglie et al.
Metallomics : integrated biometal science, 8(12), 1255-1265 (2016-11-15)
A comparative study between two bisthiosemicarbazones, 2,3-butanedione bis(4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazone) and 2,3-butanedione bis(2-methyl-3-thiosemicarbazone), and their copper(ii) complexes is reported. The four compounds have been tested on a leukemia cell line U937 (p53-null) and on an adenocarcinoma cell line A549. The study includes