Documentos Principais
AB5306
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Amyloid-beta, 37-42.
Imunogênio
Amyloid-beta 37-42 conjugated to KLH.
Aplicação
Detect Amyloid using this Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ validated for use in ELISA, IH(P).
Immunohistochemistry: 1:100-1:400. Works on formaldehyde fixed, paraffin embedded tissue.
ELISA: 1:500-1:2000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Serum. Liquid with 0.02% azide.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Tau accumulation in astrocytes in progressive supranuclear palsy is a degenerative rather than a reactive process.
Takashi Togo, Dennis W Dickson, Takashi Togo, Dennis W Dickson
Acta neuropathologica null
Beta-amyloid expression, release and extracellular deposition in aged rat brain slices.
Marksteiner, J; Humpel, C
Molecular Psychiatry null