AB1510
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Beta-APP, A-beta
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid β Antibody, aa1-14 h β-amyloid, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Cerebral vascular amyloid peptide) (CVAP) (Protease nexin-II) (PN-II) (APPI) (PreA4) [Contains: Soluble APP-alpha (S-APP-alpha); Soluble APP-beta (S-APP-beta); C99; Beta-amyloid protein 42 (Beta-APP42); Beta-amyloid protein 40 (Beta-APP40); C83; P3(42); P3(40); Gamma-CTF(59) (Gamma-secretase C-terminal fragment 59) (Amyloid intracellular domain 59) (AID(59)); Gamma-CTF(57) (Gamma-secretase C-terminal fragment 57).
100% homology in human, pig, sheep, rabbit, bovine, 78% identities (11/14), with 12/14 positives (85%) in rat and mouse beta amyloid containing proteins.
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting of formic acid extracts of brain tissue.
ELISA, direct:≥ 1:1000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1