C2272
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
biotin conjugate, Type IV, lyophilized powder
Sinônimo(s):
ConA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Canavalia ensiformis
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
tipo
Type IV
forma
lyophilized powder
composição
Protein, ~85% ε1%/280
Extensão da rotulagem
4-8 mol biotin per mol protein
Impurezas
Carbohydrate, essentially free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in the colabelling of fischer rat thyroid (FRT) epithelia(104)
- to induce autoimmune hepatitis in Cre-conditional atg7 knockout mice(105)
- to detect glycoproteins containing α-D-mannose, α-D-glucose when used with avidin or streptavidin detection system(106)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves