Documentos Principais
S4762
Sigma-Aldrich
Estreptavidina
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥13 units/mg protein
peso molecular
~60 kDa
capacidade
4 mol/mol (Biotin)
aplicação(ões)
research pathology
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A estreptavidina é uma proteína cristalina isolada da bactéria Streptomyces avidinii e tem capacidade de ligação à biotina. Ela tem quatro sítios de ligação para biotina, como a avidina, e se liga a quatro moléculas de biotina. Agora a estreptavidina é considerada um novo tipo de proteína de ligação à biotina.
O nome da estreptavidina vem da sua fonte bacteriana, Streptomyces avidinii, e da proteína de clara de ovo de galinha, avidina, que tem alta afinidade pela biotina. Seu núcleo homólogo compartilha uma similaridade de 33% à sequência da avidina, além de compartilhar uma estrutura tetramérica em comum. É uma proteína tetramérica cristalina com um peso molecular de 4*15000 Da. Ela se liga a quatro moléculas de biotina. A estreptavidina não tem aminoácidos que contenham carboidrato ou enxofre.
Aplicação
A estreptavidina de Streptomyces avidinii foi usada:
  • na funcionalização de fios
  • no ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) de captura de estreptavidina
  • no preparo de microbolhas
Nota de preparo
Purificado por afinidade.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mapping of functional domains in the p22(phox) subunit of flavocytochrome b(559) participating in the assembly of the NADPH oxidase complex by "peptide walking".
Dahan I et al
The Journal of Biological Chemistry, 277(10), 8421-8432 (2002)
A rapid streptavidin-capture ELISA specific for the detection of antibodies to feline foamy virus.
Winkler IG et al
Journal of Immunological Methods, 207(1), 69-77 (1997)
Evaluation of a microwire sensor functionalized to detect Escherichia coli bacterial cells
Lu L and Jun S
Biosensors And Bioelectronics, 36(1), 257-261 (2012)
Biotinylated CdSe/ZnSe nanocrystals for specific fluorescent labeling.
Charvet N et al
Journal of Materials Chemistry, 14.17 , 2638-2642 (2004)
Tilting and wobble of myosin V by high-speed single-molecule polarized fluorescence microscopy.
Beausang JF et al
Biophysical Journal, 104(6), 1263-1273 (2013)