Documentos Principais
SCP0056
Sigma-Aldrich
[Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C92H134N24O21S1
Peso molecular:
1944.26
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥75%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Biotinyl-e-Ahx-Ser-Tyr-Ser-Nle-Glu-His-Phenylalanine-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Aplicação
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. Labelled and unlabelled D-Arg analogues such as [Nle4,DPhe7]-Biotinyl-α MSH and [D-Phe7]-MSH-α are used as α-MSH antagonists.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)