Documentos Principais
SMB00269
Sigma-Aldrich
Arjunglucoside I
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Dotorioside I, Sericoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H58O11
Número CAS:
Peso molecular:
666.84
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C36H58O11/c1-31(2)11-13-36(30(45)47-29-26(42)25(41)24(40)20(16-37)46-29)14-12-34(5)18(23(36)28(31)44)7-8-22-32(3)15-19(39)27(43)33(4,17-38)21(32)9-10-35(22,34)6/h7,19-29,37-44H,8-17H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,32+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
chave InChI
CMZFNIMQBCBHEX-APNSOIJXSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SMB00269-1MG4061826169391