QBD-AQ-11099LF
AQuora®800-Maleimide
Sinônimo(s):
AQuora® 800
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CCOCCOCCOCCOC)C(/C=C/C(CCC/2)=C(OC3=CC=C(S(=O)([O-2])=O)C=C3)C2=C\C=C4N(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN5C(C=CC5=O)=O)=O)=O)=O)C(C=CC(S(=O)([O-2])=O)=C6)=C6C\4(CCOCCOCCOCCOC)C)=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C7=CC=C([S-](=O)(=[O-])=O)C=C71.[Na+].[Na+]
Descrição geral
This AQuora® 800-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)