Documentos Principais
96404
SAFC
Atto 550-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
Streptavidin-Atto 550
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioReagent
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescência
λex 554 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in PBS (buffer pH 7.4)
adequação
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. These labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. They display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Nota de análise
free of unconjugated dye
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Conteúdo relacionado
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies