RSTREP-RO
Roche
Streptavidin, recombinant
liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0
Sinônimo(s):
streptavidin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces sp. ( Streptomyces avidinii)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
forma
liquid
atividade específica
≥17 units/mg protein
peso molecular
~52 kDa
embalagem
pkg of 1 mg (11721666001)
pkg of 5 mg (11721674001)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
70-90%
técnica(s)
protein array: suitable
protein purification: suitable
Impurezas
6-7% water
faixa de pH
5.0-9.0
pI
7.4-7.7 (two main bands)
solubilidade
water: 10 mg/L (mA405=100)
adequação
suitable for immunological tests
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
cooler
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Aplicação
Sequência
Each subunit has six tyrosine residues.The protein is free of carbohydrate.
Definição da unidade
forma física
Protein: 0.7 ± 0.1mg protein lyophilizate (A282 = 3.1)
KD: 10-15M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash