A8706
Avidina
recombinant, expressed in corn, ≥12 units/mg protein (E1%/280)
Sinônimo(s):
AVID_CHICK
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in corn
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% protein basis (biuret)
forma
powder
atividade específica
≥12 units/mg protein (E1%/280)
peso molecular
glycoprotein 66 kDa
subunit 16 kDa
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... AVD(396260)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3