Documentos Principais
SA101
Millipore
Estreptavidina
5 mg Streptavidin for ELISA & Western Blotting.
Sinônimo(s):
Proteína de estreptavidina, Proteína de ligação à biotina
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
A estreptavidina é uma proteína tetramérica com uma estrutura globular. Ela é isolada da bactéria Streptomyces avidinii. A estreptavidina é altamente termoestável e resistente a pH extremo, solventes orgânicos, desnaturantes, detergentes e degradação enzimática.
Aplicação
A estreptavidina foi usada para saturar bicamadas lipídicas suportadas (do inglês, SLBs) durante o seu preparo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A estreptavidina é amplamente usada como ligante em biotecnologia porque forma uma ligação muito estável em condições biológicas bem preservadas. Ela exibe uma alta afinidade de ligação pela biotina. Essa característica da estreptavidina a torna uma ferramenta bastante eficiente e versátil para o desenvolvimento de novos sensores. O sistema estreptavidina-biotina também é usado em várias aplicações químicas e biológicas, como detecção, marcação e liberação de medicamentos.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Bioengineered approaches for site orientation of peptide-based ligands of nanomaterials
Biomedical Aspects of Botulism, 139-169 (2018)
Christopher M Dundas et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(21), 9343-9353 (2013-09-24)
Streptavidin and its homologs (together referred to as streptavidin) are widely used in molecular science owing to their highly selective and stable interaction with biotin. Other factors also contribute to the popularity of the streptavidin-biotin system, including the stability of