05-1109
Anti-Pro-Insulin C-Peptide Antibody, clone C-PEP-01
clone C-PEP-01, from mouse
Sinônimo(s):
CD220 antigen, insulin receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-PEP-01, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected insulin in human normal pancreas tissue.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human normal pancreas tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2