I2018
Monoclonal Anti-Insulin antibody produced in mouse
clone K36AC10, ascites fluid
Sinônimo(s):
Insulin Antibody, Insulin Antibody - Monoclonal Anti-Insulin antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K36AC10, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
feline, human, rat, horse, rabbit, guinea pig, bovine, monkey, sheep, canine, pig
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human or animal pancreas
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INS(3630)