49937
Atto 488-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
Streptavidin-Atto 488
About This Item
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS, pH 7.4
Absorção UV
λ: 500-506 nm Amax
adequação
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Conteúdo relacionado
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies