Documentos Principais
AP106P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG de cabra de coelho, conjugado com HRP
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Sinônimo(s):
Anticorpo de detecção de IgG, Detecção de IgG de cabra, anti-IgG de coelho de cabra, conjugado com HRP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
goat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL (after reconstitution)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
IgG anticabra de coelho purificada por afinidade, conjugada com peroxidase.
Especificidade
Específico para IgG de cabra, cadeia pesada e leve.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
ELISA e western blots:
uma diluição de 1:5.000-1:100.000 pode ser usada.
Imuno-histoquímica:
uma diluição de 1:500 a 1:5.000 pode ser usada.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-IgG de cabra de coelho, conjugado com HRP, é um anticorpo contra a IgG de cabra para uso em ELISA, IH e WB.
Subcategoria de pesquisa
Anticorpos secundários de imunoglobulinas inteiras
forma física
Cromatografia por imunoafinidade utilizando antígeno acoplado a esferas de sepharose.
IgG de coelho purificada, conjugada com peroxidase de rábano em tampão contendo PBS 0,01 M, pH 7,1, com 15 mg/ml de BSA. Liofilizada.
Armazenamento e estabilidade
O produto liofilizado é estável a 2-8 °C por até 12 meses a partir da data de envio.
Após a reconstituição, o produto é estável por várias semanas a 2-8 °C na forma de líquido não diluído. Para armazenar por períodos mais longos após a reconstituição, adicione um volume igual de glicerol para atingir uma concentração final de 50% de glicerol, em seguida armazene a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses. Observe que a concentração de proteína (e sais tamponantes) diminuirá para metade da concentração original após a adição de glicerol. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
AVISO: O uso de azida sódica como conservante inibirá significativamente a atividade enzimática da peroxidase de rábano (HRP).
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Leptin resistance following over-expression of protein tyrosine phosphatase 1B in liver.
N T Lam, S D Covey, J T Lewis, S Oosman, T Webber, E C Hsu, A T Cheung, T J Kieffer
Journal of Molecular Endocrinology null
Social stress profoundly affects lipid metabolism: over-expression of SR-BI in liver and changes in lipids and lipases in plasma and tissues of stressed mice.
Victor Rodriguez-Sureda,M Dolores Lopez-Tejero,Miquel Llobera,Julia Peinado-Onsurbe
Atherosclerosis null
Rebeca López-Úbeda et al.
PloS one, 10(6), e0130128-e0130128 (2015-06-23)
Gene Expression Microarray technology was used to compare oviduct transcriptome between inseminated and non-inseminated pigs during spontaneous oestrus. We used an in vivo model approaching the study from a physiological point of view in which no hormonal treatment (animals were
PP56 improves energy homeostasis in a mouse model of pancreatic cancer.
Feng Wang,Jorgen Larsson,Margery K Herrington,Johan Permert
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine null
The influence of pKA treatment on the ca2+ activation of force generation by trout cardiac Muscle.
Gillis TE, Klaiman JM
The Journal of Experimental Biology null