Key Documents
05-724MG
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticauda Myc, clone 4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anticorpo anti-Myc, Anticorpo de detecção de etiqueta Myc, Clone 4A6 Anti-etiqueta Myc
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Reconhece e é específica para proteínas recombinantes que contêm a cauda de epítopo Myc (EQKLISEEDL) em diversos contextos de sequência. Também reconhece Myc humana.
Especificidade
Reconhece é específica para proteínas recombinantes que contêm a cauda de epítopo Myc (EQKLISEEDL) em diversos contextos de sequência; também reconhece a Myc humana.
Imunogênio
peptídeo que corresponde aos aminoácidos 410-420 (MEQKLISEEDL) da Myc humana
Aplicação
Categoria de pesquisa
Caudas de epítopo e &uso geral
Detecta cauda Myc usando este anticorpo anticauda Myc, clone 4A6, validado para uso ChIP, IF, IP, WB & IC.
Subcategoria de pesquisa
Caudas de epítopo
Qualidade
rotineiramente avaliado por immunoblot em proteína recombinante marcada com Myc em contextos de sequência
Descrição-alvo
Depende do peso molecular da proteína marcada
forma física
Formato: Purificado
PBS
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
2 anos a –20 °C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Yi-Chao Lee et al.
Journal of biomedical science, 25(1), 76-76 (2018-11-09)
The brain predominantly expressed RING finger protein, Znf179, is known to be important for embryonic neuronal differentiation during brain development. Downregulation of Znf179 has been observed in motor neurons of adult mouse models for amyotrophic lateral sclerosis (ALS), yet the
Yu-Jung Chang et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-07)
Increased ROS proto-oncogene 1 (ROS1) expression has been implicated in the invasiveness of human oral squamous cell carcinoma (OSCC). The cellular distribution of ROS1 has long-been assumed at the plasma membrane. However, a previous work reported a differential cellular distribution
Sahasransu Mahapatra et al.
Nucleic acids research, 39(10), 4023-4034 (2011-01-27)
FACT complex is involved in elongation and ensures fidelity in the initiation step of transcription by RNA polymerase (pol) II. Histone variant H2A.Z is found in nucleosomes at the 5'-end of many genes. We report here H2A.Z-chaperone activity of the
Roeland Lameris et al.
Immunology, 149(1), 111-121 (2016-06-18)
Ligation of the CD1d antigen-presenting molecule by monoclonal antibodies (mAbs) can trigger important biological functions. For therapeutic purposes camelid-derived variable domain of heavy-chain-only antibodies (VHH) have multiple advantages over mAbs because they are small, stable and have low immunogenicity. Here
Overview of tag protein fusions: from molecular and biochemical fundamentals to commercial systems
Terpe, K
Applied Microbiology and Biotechnology, 60, 523-533 (2003)