05-724
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 4A6
Sinônimo(s):
Anti-CMyc
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anticorpo anticauda Myc, clone 4A6, clone 4A6, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Caudas de epítopo e uso geral
Caudas de epítopo
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Controle positivo para Myc humana: Expressão ampla incluindo lisado de células A431, lisado de células de câncer ovariano e tecido de carcinoma mamário. Proteína de fusão Myc expressa em células.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1