05-419
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 9E10
Sinônimo(s):
Anti-CMyc
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Myc Tag Antibody, clone 9E10, clone 9E10, Upstate®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The Myc epitope tag is widely used to detect expression of recombinant proteins in bacteria, yeast, insect and mammalian cell systems.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive control for human Myc: Widespread expression including A431 cell lysate, ovarian cancer cell lysate, or breast carcinoma tissue. Myc fusion protein expressed in cells.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1