S9692
SU 6656
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-3-[(4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-2-yl)methylene]-1H-indole-5-sulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
under inert gas
cor
orange-brown
solubilidade
DMSO: 12 mg/mL (orange solution)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=C/c3cc4CCCCc4[nH]3)\c2c1
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10-
chave InChI
LOGJQOUIVKBFGH-YBEGLDIGSA-N
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology