Documentos Principais
S-023
Supelco
Sirolimus-D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H76D3NO13
Número CAS:
Peso molecular:
917.19
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
A stable-labeled internal standard for the immunosuppressant sirolimus, an immunosuppressant and narrow therapeutic index drug used to prevent rejection in organ transplantation. This ertified calibration material is suitable for critical quantitative LC-MS/MS applications in clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays to ensure patients remain within the drug′s narrow therapeutic range.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)